Learn More
J.T. Baker BAKERBOND spe™ Silica Gel (SiOH) Disposable Extraction Columns, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Peso del letto:
500 mg
1000 mg
Capacità colonna (sistema metrico):
3 mL
6 mL
Quantità:
Pack of 250
Pack of 30
Pack of 50
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 30
pezzi 50
Specifica
Specifica
| Capacità colonna (sistema metrico) | 6 mL |
| Fase della colonna | Silica gel |
| Descrizione | Disposable extraction column |
| Peso del letto | 1000 mg |
| Formato | Granules |
| Dimensione particelle | 40 μm |
| Assorbente | Silica |
| Dimensione del poro | 60 angstroms |
| Quantità | Pack of 30 |
| Colore | White |