Learn More
Ohaus™ Power Adapter for Ohaus BW Series Balances
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
:
Power Adapter for Ohaus BW Series Balances
Specifica
Specifica
| Calibrazione | InCal™ - semi automatico |
| Tipo di collegamento | RS232 (Included), 2nd RS232 (Available as an Accessory), USB (Available as an Accessory) |
| Descrizione | AV8101CM |
| Leggibilità | 0.100000 g |
| Lingue | Chinese, English (US), French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (BR), Spanish (MX) |
| Linearità | 0.200000 g |
| Modello | For BW Series |
| Ripetibilità | 0.100000 g |
| Tempo di stabilizzazione | 3.000 sec. |
| Tipo | Power Adapter |
| Vedi altri risultati |