Learn More
Sartorius Stampanti per bilance
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4235264 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Bilancia CPA, bilancia con memoria estesa, analizz
CPA Balance, Extended Balance, Moisture Analyzers
Dimensioni (L x P x A):
215 x 155 x 78 mm
230 x 158 x 80 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10239151
Marca: Sartorius YDP200CE
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Trasferimento dati automatico o manuale. Le stampanti per bilance Sartorius registrano i singoli dati di pesatura e generano una valutazione statistica dei dati raccolti. Vengono memorizzati tutti i dati trasferiti da uno strumento di pesatura online.
Transfer data automatically or manually. Sartorius™ Balance Printers record individual weighing data and generate a statistical evaluation of weighing data. Values transferred from an on-line weighing instrument are stored.
  • Orologio in tempo reale integrato
  • Programma statistico integrato
  • Possibilità di attivare il contatore per la numerazione consecutiva delle transazioni
  • Il display LCD a contrasto elevato mostra data e ora, nonché numero della transazione attuale
  • Batterie ricaricabili integrate con indicatore di livello di carica
  • Testina di stampa ultraveloce
  • Funziona con l'alimentazione della bilancia, senza necessità di alimentazione supplementare
  • Rotolo di carta e cassetta per nastro inchiostrato facili da sostituire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) CPA Balance, Extended Balance, Moisture Analyzers
Dimensioni (L x P x A) 215 x 155 x 78 mm
Lunghezza (sistema metrico) 215 mm
Larghezza (sistema metrico) 155 cm
Altezza (sistema metrico) 78 mm
Include interface cable, Paper roll, four rechargeable b
Peso (sistema metrico) 0.9 kg
Tipo Stampante dati