Learn More
BICASA Balance Table (Vibration-proof)
Codice prodotto. 30057603 Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
750 x 900 x 780 mm
750 x 900 x 880 mm
900 x 900 x 780 mm
900 x 900 x 880 mm
1200 x 900 x 880 mm
750 x 1200 x 780 mm
750 x 1200 x 880 mm
900 x 1200 x 780 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
30057603 750 x 1200 x 880 mm Pezzo
30057577 750 x 900 x 780 mm Pezzo
30057598 750 x 900 x 880 mm Pezzo
30057553 900 x 900 x 780 mm Pezzo
30057543 900 x 900 x 880 mm Pezzo
30057554 750 x 1200 x 780 mm Pezzo
30057582 900 x 1200 x 780 mm Pezzo
30057592 1200 x 900 x 880 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 30057603 Fornitore BICASA N. del fornitore BT.1200.750.880
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Vibration-proof Balance Table with HPL countertop and marble plate.
  • Specifically designed and manufactured to use with balances and analytical instruments
  • Marble vibration-proof central plate (Carrara White)
  • Fire-retardant particleboard filler body
  • HPL countertop
  • Light Grey color (2 decorative)
  • Separate internal welded tubular steel frame
  • with levelling feet and CAU devices
Specifica
Product Type Balance Table
Colore Light Gray
Autoclavabile Not Autoclavable
Dimensioni (L x P x A) 750 x 1200 x 880 mm
Da utilizzare con (applicazione) Holding balances
Da utilizzare con (apparecchiatura) Balances and analytical instruments
Include Frame, Marble Plate (520 x 350 x 40 mm th)
Larghezza (sistema imperiale) 47.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 1200 mm
Materiale Phenolic Resin