Learn More
BICASA Tavolo antivibrante per bilancia
Codice prodotto. 17417363 Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Balance Table (Vibration-proof); Dimensions (D x W x H): 750 x 900 x 890 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
17417363 Balance Table (Vibration-proof); Dimensions (D x W x H): 750 x 900 x 890 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17417363 Fornitore BICASA N. del fornitore BT.0900.890
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Tavolo antivibrante per bilancia con piano di lavoro in HPL e piastra in marmo
  • Progettati e realizzati specificatamente per l'uso con bilance e strumenti analitici di precisione
  • Piastra centrale antivibrante in marmo (Bianco Carrara)
  • Corpo esterno in Nobilitato ignifugo, colore grigio chiaro (2 decorativi)
  • Telaio interno separato in tubolare di acciaio saldato
  • Con piedini di livellamento e dispositivi CAU
  • Piano di lavoro in HPL colore Pastel grey (2 decorativi)