Learn More
Lenz Laborglasintrumente Ball Members Inch Range
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
S 13/5
S 19
S 29
S 35
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Ball members
- Inch range
- Acc. to DIN 12264
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Nessun giunto rastremato standard | S 13/5 |
| Materiale | Duran Glass |