Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Ball Members, Inch Range
Click to view available options
Overall Length (Metric):
120 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Acc. to DIN 12264 and in addition to standard
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN 12264 |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Overall Length (Metric) | 150 mm |
| Quantità confezione | 1 |