Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Ball Members, Inch Range
Manufactured from DURAN™ tubing. Lenz Laborglasinstrumente™ Ball Members, Inch Range are perfect for mixing solutions in a centrifuge tube.
30.32€ - 45.63€
Codice del prodotto | Marca | Overall Length (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Overall Length (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10040201
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01215130 |
150 mm |
45.63€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10253951
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01214125 |
120 mm |
30.32€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Acc. to DIN 12264 and in addition to standard
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Borosilicate Glass | |
1 |