Learn More
KARTELL Balloon Flask Stirrer Blade
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
64 mm
75.23 mm
105.4 mm
122.53 mm
149.05 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Will fit all standard button-tip stirring shafts.
- ''Long groove'' keyhole (9 mm diameter) provides easy insertion into flask neck and proper positioning for stirring action.
- Can be used continuously at temperatures up to 250°C and, for short intervals, to 300°C.
- SUITABLE FOR FOODSTUFF.
- MATERIAL: PTFE
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.51 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 105.4 mm |
| Tipo | Blade Impeller |
| Materiale | PTFE |