Learn More
Honeywell™ Ballpump Quick Connector
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
All drums, use in combination with dispensing system or dispensing head
Dimensione della confezione:
1 confezione
Specifica
Specifica
| Product Type | Returnable Container Accessory |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | All drums, use in combination with dispensing system or dispensing head |
| Quantità | 1 |
| Peso (sistema metrico) | 0.5 Kg |