Learn More
Masterflex™ Y-Connector, Barbed, Polypropylene
Click to view available options
Colore:
Clear
White
Quantità confezione:
10/Pk.
20/Pk.
35 mm
Dimensioni dei tubi:
1/16 in. ID
1/8 in. ID
10mm ID
16mm ID
3/32 in. ID
4-6mm ID
4mm ID
6mm ID
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Descrizione
Cole-Parmer™ Y-Connector, Barbed, Polypropylene is a simple, economical fitting to be used with flexible tubing in low pressure applications.
- Ideal for the following:
- Pharmaceuticals, laboratory, industrial/manufacturing, water sampling, food processing.
- Designed for quick and easy assembly with flexible tubing
- Available in a variety of barb sizes, fitting lengths, and fitting widths
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Overall Length (Metric) | 24 mm |
| Da utilizzare con | 4mm ID Tubing |
| Da utilizzare con (applicazione) | Low pressure applications. Pharmaceuticals, laboratory, industrial/manufacturing, water sampling, food processing |
| Quantità confezione | 20/Pk. |
| Linea di prodotti | Tubing connector |
| Dimensioni dei tubi | 4mm ID |
| Flessibile flangiato | 4mm, 4mm, 4mm |
| Metodo di sterilizzazione | Autoclave |
| Larghezza (sistema metrico) | 14 mm |
| Vedi altri risultati |