Learn More
Masterflex™ Y-Connector, Barbed, Polypropylene
Codice prodotto. 12439590
Click to view available options
Colore:
Clear
White
Quantità confezione:
10/Pk.
20/Pk.
35 mm
Dimensioni dei tubi:
1/16 in. ID
1/8 in. ID
10mm ID
16mm ID
3/32 in. ID
4-6mm ID
4mm ID
6mm ID
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Codice prodotto. 12439590
Marca: Masterflex™ 0629570
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Cole-Parmer™ Y-Connector, Barbed, Polypropylene is a simple, economical fitting to be used with flexible tubing in low pressure applications.
  • Ideal for the following:
    • Pharmaceuticals, laboratory, industrial/manufacturing, water sampling, food processing.
  • Designed for quick and easy assembly with flexible tubing
  • Available in a variety of barb sizes, fitting lengths, and fitting widths
Specifica
Materiale Polypropylene
Overall Length (Metric) 96 mm
Da utilizzare con 16mm ID Tubing
Da utilizzare con (applicazione) Low pressure applications. Pharmaceuticals, laboratory, industrial/manufacturing, water sampling, food processing
Quantità confezione 10/Pk.
Linea di prodotti Tubing connector
Dimensioni dei tubi 16mm ID
Flessibile flangiato 16mm, 16mm, 16mm
Metodo di sterilizzazione Autoclave
Larghezza (sistema metrico) 61 mm
Forma Y
Colore Clear
Pressione massima 30 psi (2 bar)
Product Type Y-shaped, Barbed