Learn More
Masterflex™ Y-Connector, Barbed, Polypropylene
Codice prodotto. 14809680
Click to view available options
Colore:
Clear
White
Quantità confezione:
10/Pk.
20/Pk.
35 mm
Dimensioni dei tubi:
1/16 in. ID
1/8 in. ID
10mm ID
16mm ID
3/32 in. ID
4-6mm ID
4mm ID
6mm ID
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Codice prodotto. 14809680
Marca: Masterflex™ 4072641
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cole-Parmer™ Y-Connector, Barbed, Polypropylene is a simple, economical fitting to be used with flexible tubing in low pressure applications.
  • Ideal for the following:
    • Pharmaceuticals, laboratory, industrial/manufacturing, water sampling, food processing.
  • Designed for quick and easy assembly with flexible tubing
  • Available in a variety of barb sizes, fitting lengths, and fitting widths
Specifica
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con 1/16 in. ID Tubing
Da utilizzare con (applicazione) Low pressure applications. Pharmaceuticals, laboratory, industrial/manufacturing, water sampling, food processing
Quantità confezione 10/Pk.
Linea di prodotti Tubing connector
Dimensioni dei tubi 1/16 in. ID
Flessibile flangiato 1/16 in., 1/16 in., 1/16 in.
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide, Gamma
Forma Y
Colore Clear
Pressione massima 30 psi (2 bar)
Product Type Y-shaped, Barbed