Learn More
Barbituric Acid, BAKER™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15528674 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15528674 100 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15528674 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore B65405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.26€
    158.41€ / 100g
    Risparmia 58.85€
    27% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-08-2027
A grade of chemicals for laboratory use
Specifica
Formula molecolare C4H4N2O3
Numero MDL MFCD00006666
Sinonimo barbituric acid, malonylurea, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 6-hydroxyuracil, pyrimidinetrione, 2,4,6-trihydroxypyrimidine, 2,4,6-pyrimidinetrione, pyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, barbiturate, malonylharnstoff
InChI Key HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1CC(=O)NC(=O)N1
IUPAC Name 1,3-diazinane-2,4,6-trione
Molecular Weight (g/mol) 128.09
Quantità 100 g
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle