Learn More
Emma Safety Footwear Bari (Frontier 118) Safety Shoes
Made with the same care and attention to detail associated with high end luxury shoes. Brazilian 2-tone full grain leather combined with nubuck adds to the stylish look for a shoe that fits every occasion.
198.22€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | Blue |
Progettazione | Bari (Frontier 118) |
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec™ Sanitized Silver & Wellness leather |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15978191
|
Emma Safety Footwear
MM11809039 |
39 |
198.22€
1 paio |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15988191
|
Emma Safety Footwear
MM11809040 |
40 |
198.22€
1 paio |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15998191
|
Emma Safety Footwear
MM11809041 |
41 |
198.22€
1 paio |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15908201
|
Emma Safety Footwear
MM11809042 |
42 |
198.22€
1 paio |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15918201
|
Emma Safety Footwear
MM11809043 |
43 |
198.22€
1 paio |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15928201
|
Emma Safety Footwear
MM11809044 |
44 |
198.22€
1 paio |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15938201
|
Emma Safety Footwear
MM11809045 |
45 |
198.22€
1 paio |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15948201
|
Emma Safety Footwear
MM11809046 |
46 |
198.22€
1 paio |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15958201
|
Emma Safety Footwear
MM11809047 |
47 |
198.22€
1 paio |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15968201
|
Emma Safety Footwear
MM11809048 |
48 |
198.22€
1 paio |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Full grain leather construction
- Thermoplastic Polyurethane Outsole
- ESD certified
- Chrome-free lining
- Sanitized
Specifica
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Blue | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver & Wellness leather | |
Steel |
Laces | |
Bari (Frontier 118) | |
Leather |