Learn More
Barium 2,4-pentanedionate
Codice prodotto. 11382568
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11382568
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014613.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12084-29-6 | C10H14BaO4 | 335.55 g/mol
Barium 2,4-pentanedionate hydrate is used in the preparation of radioluminescence of poly ethylene glycolated Eu3+ doped nanophosphors as bioimaging probes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12084-29-6
Formula molecolare C10H14BaO4
Molecular Weight (g/mol) 335.55
Numero MDL MFCD00013484
InChI Key DJHZYHWLGNJISM-FDGPNNRMSA-L
Sinonimo barium 2+ ; z-4-oxopent-2-en-2-olate, barium 2,4-pentanedionate, bis pentane-2,4-dionato-o,o' barium, barium, bis 2,4-pentanedionato-o,o'-, t-4, 2,4-pentanedione,ion 1-, barium 2:1, barium, bis 2,4-pentanedionato-o,o'-, hydrate
PubChem CID 5486157
SMILES [Ba++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Barium 2,4-pentanedionate hydrate
Punto di fusione >320°C
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Numero UN UN1564
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
IUPAC Name barium(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
Peso formulazione 335.56 (Anhydrous)