Learn More
Barium, 99+%, rods, approx. 2 cm diameter
Codice prodotto. p-2691062 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10712973
Marca: Thermo Scientific Acros 317861000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-39-3 | Ba | 137.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-39-3
Formula molecolare Ba
Molecular Weight (g/mol) 137.33
Numero MDL MFCD00134031
InChI Key DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom
PubChem CID 5355457
ChEBI CHEBI:32595
IUPAC Name barium
SMILES [Ba]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium
Colore Gray
Nota nome 99+%
Punto di fusione 725.0°C
Punti di ebollizione 1640.0°C
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Quantità 100 g
Imballaggio Plastic bottle
Intervallo percentuale saggio 99+%
Forma Rod
Formula lineare Ba
Indice di Merck 15, 960
Peso formulazione 137.34
Percent Purity ≥99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium in Paraffin oil
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P335+P334-Rimuovere le particelle depositate sulla pelle Immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: White mineral oil, Barium