Learn More
Barium acetate, ACS, 99.0-102.0%
Codice prodotto. p-7048956
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 11366598
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012198.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 543-80-6 | C4H6BaO4 | 255.42 g/mol
Barium acetate is used as a chemical reagent, textile mordant and lubricant. It is used to prepare other acetates and barium carbonate. It acts as a mordant for printing textile fabrics. It is utilized for drying paints and varnishes. It serves as a catalyst in organic synthesis. It plays an important role in the separation of glycosaminoglycans. Further, it acts as a cationization agent for sensitive multiple reaction monitoring of plasma free fatty acid profiling in a fish oil human intervention. In addition, it is used in the process of titrating sulfates of quinine and quinidine in nonaqueous conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 543-80-6
Formula molecolare C4H6BaO4
Molecular Weight (g/mol) 255.42
Numero MDL MFCD00012447
InChI Key ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
IUPAC Name barium(2+);diacetate
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Barium acetate
Forma fisica Crystalline
Quantità 250 g
Numero UN UN1564
Indice di Merck 14,965
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Peso formulazione 255.43
Percent Purity 99.0 to 102.0%
Grado ACS
Odore Odorless
Densità 2.47 g/mL
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.