Learn More
Barium acetate, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15693790 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50kg
Codice prodotto. 15693790
Marca: Honeywell-Fluka 323051KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 543-80-6
Formula molecolare C4H6BaO4
Molecular Weight (g/mol) 255.42
Numero MDL MFCD00012447
InChI Key ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Barium Acetate
Quantità 1 kg
Formula lineare (CH3COO)2Ba
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3693411
IUPAC Name barium(2+);diacetate
Peso formulazione 255.42g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado ACS/puriss. p.a.