Learn More
Barium acetate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11366148
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11366148
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011126.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 543-80-6 | C4H6BaO4 | 255.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 543-80-6
Formula molecolare C4H6BaO4
Molecular Weight (g/mol) 255.42
Numero MDL MFCD00012447
InChI Key ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
PubChem CID 10980
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Barium acetate
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare Ba(OOCCH3)2
Numero UN UN1564
Beilstein 3693411
Indice di Merck 14,965
IUPAC Name barium(2+) diacetate
Peso formulazione 255.43
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic
Odore Odorless
Densità 2.47g/mL