Learn More
Barium aluminum oxide, tech.
Codice prodotto. p-7049778
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
500g
Codice prodotto. 11398067
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 022642.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 12004-04-5
Barium aluminum oxide is used for getter alloys in vacuum tubes. It also finds application as deoxidizer for copper, Frary’s metal, lubricant for anode rotors in x-ray tubes and spark-plug alloys. It is used to prepare heat-resistant refractory and super-refractory concretes. Further, it gives a better protection against gamma radiation and X-rays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12004-04-5
Numero MDL MFCD00049716
Sinonimo Barium aluminate
Specifica
Materiale o nome chimico Barium aluminum oxide
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Numero UN UN1564
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 561.98
Grado Caratteristiche
Odore Odorless
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium aluminum oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .