Learn More
Barium bromate, 97%
Codice prodotto. p-7081159
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11444473
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11008.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13967-90-3 | BaBr2O6 | 393.129 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13967-90-3
Formula molecolare BaBr2O6
Molecular Weight (g/mol) 393.129
Numero MDL MFCD00014177
InChI Key VEASZGAADGZARC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium bromate, bromic acid, barium salt, unii-5qk4064y0r, barium 2+ dibromate, acmc-1bumj, ba.2bro3, bromic acid, barium salt 2:1, barium bromate un2719 oxidizer
PubChem CID 61706
IUPAC Name barium(2+);dibromate
SMILES [O-]Br(=O)=O.[O-]Br(=O)=O.[Ba+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium bromate
Quantità 100 g
Numero UN UN2719
Peso formulazione 393.16
Percent Purity 97%
Odore Odorless
Densità 3.99