Learn More
Barium bromide, 99%, pure, anhydrous
Codice prodotto. 15229826 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 15229826
Marca: Thermo Scientific Acros 315380500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For ultra trace analysis | CAS: 10553-31-8 | BaBr2 | 297.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10553-31-8
Formula molecolare BaBr2
Molecular Weight (g/mol) 297.16
Specifica
Materiale o nome chimico Barium bromide
Punto di fusione 850.0°C
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Formula lineare BaBr2
Indice di Merck 15,964
Informazioni di solubilità Solubility in water: 104.1g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, almost insoluble in ethanol, ethyl acetate,, acetone, dioxane
Peso formulazione 297.16
Percent Purity 99%
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Barium bromide