Learn More
Barium bromide, anhydrous, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11307218
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Codice prodotto. 11307218
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 016792.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Barium bromide, anhydrous is used as the chemical intermediate, and the spice cosmetics chemical additive. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10553-31-8
Numero MDL MFCD00003444
Specifica
Materiale o nome chimico Barium bromide
Punto di fusione 850°C
Nota nome Anhydrous
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Numero UN UN1564
Indice di Merck 14,968
Informazioni di solubilità Soluble in water
Peso formulazione 297.14
Percent Purity 99%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.781 g/mL