Learn More
Barium bromide dihydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11326148
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11326148
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011125.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7791-28-8
Formula molecolare BaBr2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 333.17
Numero MDL MFCD00149153
InChI Key HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name barium(2+) dihydrate dibromide
SMILES O.O.[Br-].[Br-].[Ba++]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium bromide dihydrate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1564
Indice di Merck 14,968
Informazioni di solubilità Very soluble in water, soluble in methanol
Peso formulazione 333.17 (297.14 Anhydrous)
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic
Odore Odorless
Densità 3.58 g/mL