Learn More
Barium calcium copper oxide (2-1-2), 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11393568
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11393568
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039192.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Barium calcium copper oxide (2-1-2)
CAS 127922-05-8
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD00211652
Numero UN UN1564
Informazioni di solubilità Hydrolyzes with water.
Percent Purity 99.9%