Learn More
Barium carbonate, 99+%
Codice prodotto. p-4407255
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
5 kg
Dimensione della confezione:
250g
50g
5kg
Codice prodotto. 11357897
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014341.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 513-77-9 | CBaO3 | 197.34 g/mol
Barium carbonate has been used as brine purification chemical in the chloro-alkali industry and as an ingredient in rat poisons and enamels. Barium carbonate is used in photographic paper manufacturing. The chemical is used to produce the barium sulphate which gives the photographic paper its flat white appearance. Practiced in the manufacture of barium ferrites and also in the manufacture of television picture tubes. Barium carbonate is an additive in oil-well drilling muds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 513-77-9
Formula molecolare CBaO3
Molecular Weight (g/mol) 197.34
Numero MDL MFCD00003448
InChI Key AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione (decomposition)
Materiale o nome chimico Barium carbonate
Punto di fusione 811°C
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Informazioni di solubilità Soluble in most acids,with the exception of sulfuric acid. It is insoluble in water and ethanol.
IUPAC Name barium(2+);carbonate
Peso formulazione 197.35
Densità 4.43 g/mL