Learn More
Barium carbonate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. p-45773 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10412221
Marca: Thermo Scientific Acros 217495000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 513-77-9 | CBaO3 | 197.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 513-77-9
Formula molecolare CBaO3
Molecular Weight (g/mol) 197.34
Numero MDL MFCD00003448
InChI Key AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 1450.0°C
Materiale o nome chimico Barium carbonate
Punto di fusione 811.0°C
Nota nome p.a.
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Complexometry)
Formula lineare BaCO3
Indice di Merck 15, 965
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.002g/100mL (20°C)
IUPAC Name barium(2+) carbonate
Peso formulazione 197.35
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 4.43
Densità 4.4300g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Barium carbonate