Learn More
Barium carbonate, Puratronic™, 99.997% (metals basis)
Codice prodotto. 11300849
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
Dimensione della confezione:
25g
500g
Codice prodotto. 11300849
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010645.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 513-77-9 | CBaO3 | 197.34 g/mol
Barium carbonate is frequently employed in ceramic industry as a component of glazes. It is added to clay to precipitate some soluble salts while manufacturing bricks, tiles and potteries. Barium carbonate is mainly used as a raw material in the electrical engineering industries for glass production, and as a raw material in the magnet manufacturing industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 513-77-9
Formula molecolare CBaO3
Molecular Weight (g/mol) 197.34
Numero MDL MFCD00003448
InChI Key AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione (decomposition)
Materiale o nome chimico Barium carbonate
Punto di fusione 811°C
Forma fisica Lumps, Flakes and Granular Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,969
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Soluble in most of the acids,with the exception of sulfuric acid.
IUPAC Name barium(2+) carbonate
Peso formulazione 197.35
Percent Purity 99.997%
Grado Puratronic
Odore Odorless
Densità 4.43 g/mL