Learn More
Barium chloride, 0.5N Standardized Solution
Codice prodotto. 11323687
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
Codice prodotto. Quantità unitSize
11323687 4 L 4L
11333687 1 L 1L
2 options
Codice prodotto. 11323687
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035583.K7
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10361-37-2 | BaCl2 | 208.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10361-37-2
Formula molecolare BaCl2
Molecular Weight (g/mol) 208.23
Numero MDL MFCD00003445
InChI Key WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
IUPAC Name barium(2+);dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium chloride
Colore Colorless
Nota nome Standardized Solution
Concentrazione 0.5N
Peso formulazione 208.25
Odore Odorless
Quantità 4 L
Forma fisica Liquid