Learn More
Barium Chloride, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11404789 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 11404789
Marca: Reagecon 3000600
Specifica
Quantità 1 L
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 0.1M barium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: barium chloride