Learn More
Barium chloride concentrate, For 1L standard solution, 0.05 M BaCl2 (0.1N), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15635190 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 15635190
Marca: Honeywell-Fluka 380301EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
for 1L standard solution, 0.05 M BaCl2 (0.1N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10361-37-2
Formula molecolare BaCl2
Molecular Weight (g/mol) 208.23
Numero MDL MFCD00003445
InChI Key WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
IUPAC Name barium(2+);dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium chloride concentrate
Quantità 1 Pc.
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 208.23g/mol