Learn More
Barium chloride dihydrate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. 10276830 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10276830
Marca: Thermo Scientific Acros 203135000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10326-27-9 | BaCl2H4O2 | 244.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10326-27-9
Formula molecolare BaCl2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 244.26
Numero MDL MFCD00149154
InChI Key PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
IUPAC Name barium(2+);dichloride;dihydrate
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifica
Punti di ebollizione 1560.0°C
Materiale o nome chimico Barium chloride dihydrate
Punto di fusione 962.0°C
Colore Gray-White
pH 5.2 to 8.2 (5% soln. at 25°C)
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Argentometry)
Formula lineare BaCl2·2H2O
Indice di Merck 15, 967
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, practically insoluble in ethanol, acetone and, ethyl acetate
Peso formulazione 244.28
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Perdita all'essiccatura 14.0 % to 16.0 % (150°C)
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium chloride dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente il viso, le mani e ogni parte esposta della pelle dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.