Learn More
Barium Chloride Dihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
missing translation for 'unitSize'
1kg
500g
5kg
Description
Barium Chloride Dihydrate, Extra Pure, SLR
Specifications
Specifications
| Punti di ebollizione | 1560°C |
| Punto di fusione | 962°C |
| Colore | White |
| pH | 5 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 500 g |
| Peso formulazione | 244.28g/mol |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
Safety and Handling
Product Identifier
- Barium chloride dihydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- H301-Tossico se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.