Learn More
Barium chloride dihydrate, Puriss. p.a. plus, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
500g
50kg
5kg
pezzi 4
pezzi 6
Description
- Exceeds standard ACS specifications with additional trace metals analysis
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Barium Chloride Dihydrate |
| Nota nome | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Quantità | 100 g |
| Numero UN | 1564 |
| Peso formulazione | 244.26g/mol |
| Percent Purity | ≥99% |
| Grado | ACS/puriss. p.a. plus |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
Safety and Handling
Product Identifier
- Barium chloride dihydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- H301-Tossico se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.