Learn More
Barium chloride dihydrate, Puriss. p.a. plus, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7071996 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
500g
50kg
5kg
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15633250
Marca: Honeywell-Fluka 31125100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a. plus, ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99%
  • Exceeds standard ACS specifications with additional trace metals analysis
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10326-27-9
Formula molecolare BaCl2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 244.26
Numero MDL MFCD00149154
InChI Key PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
IUPAC Name barium(2+);dichloride;dihydrate
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium Chloride Dihydrate
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantità 100 g
Numero UN 1564
Peso formulazione 244.26g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado ACS/puriss. p.a. plus
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium chloride dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.