Learn More
Barium Chloride Solution, Reagecon™
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- BARIUM CHLORIDE SOLUTION R1
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302 + H332-Nocivo se ingerito o inalato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..
- MIXTURE LIST-Contiene: barium chloride