Learn More
Barium chloride, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Codice prodotto. p-4824616
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 11311299
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013686.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10361-37-2 | BaCl2 | 208.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10361-37-2
Formula molecolare BaCl2
Molecular Weight (g/mol) 208.23
Numero MDL MFCD00003445
InChI Key WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium chloride, barium dichloride, barium chloride solution, ccris 2286, barium chloride, anhydrous, barium chloride, ultra dry, bariumchlorid, dichlorobarium, dsstox_cid_24508
PubChem CID 25204
ChEBI CHEBI:63317
IUPAC Name barium(2+);dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifica
Punti di ebollizione 1560°C
Materiale o nome chimico Barium chloride
Punto di fusione 963°C
Colore White
Forma fisica Beads
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Peso formulazione 208.25
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 3.9
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium chloride, ultra dry
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Barium chloride