Learn More
Barium hexafluoro-2,4-pentanedionate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11322458
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11322458
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014503.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118131-57-0
Formula molecolare C10H2BaF12O4
Molecular Weight (g/mol) 551.43
Numero MDL MFCD00075633 MFCD00075633
InChI Key WUXISMDFUAVWSS-PAMPIZDHSA-L
Sinonimo barium 2+ 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, barium 2+ ion 2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate
PubChem CID 44717251
IUPAC Name barium(2+) bis((2Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMILES [Ba++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Barium hexafluoro-2,4-pentanedionate
Punto di fusione 220°C (decomposition)
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Numero UN UN1564
Peso formulazione 551.44