Learn More
Barium hydroxide, anhydrous, 94-98%
Codice prodotto. 11306598
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Codice prodotto. 11306598
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012195.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 17194-00-2 | BaH2O2 | 171.341 g/mol
Cobalt(II,III) oxide is used in enamels, pigments, porcelain colorants, semiconductors, ceramics, catalysis, grinding wheels and other fields as an important inorganic material. It is a useful oxidant in chemical industry and as catalyst for organic synthesis. It is widely used as catalyst carrier and as electrode active material. It is also used in senior goggles, other filter materials, in temperature and gas sensors, in electronic ceramics, in lithium ion battery electrode materials, magnetic materials, electrochromic devices and solar energy absorbers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17194-00-2
Formula molecolare BaH2O2
Molecular Weight (g/mol) 171.341
Numero MDL MFCD00003443
InChI Key RQPZNWPYLFFXCP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium hydroxide, barium 2+ dihydroxide, bariumhydroxid, aetzbaryt, barium ii hydroxide, barium 2+ hydroxide, acmc-20alr7, barium hydroxide,anhydrous, barium hydroxide anhydrous
PubChem CID 6093286
ChEBI CHEBI:32592
IUPAC Name barium(2+);dihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[Ba+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium hydroxide, anhydrous
Punto di fusione 408°C
Nota nome anhydrous
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 94 to 98%
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 171.36
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium hydroxide, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..