Learn More
Barium hydroxide octahydrate, ACS, 98+%
Codice prodotto. 11386479
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 11386479
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014499.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12230-71-6 | BaH18O10 | 315.46 g/mol
Used in manufacture of alkali, glass; in synthetic rubber vulcanization, alkalizing agent in water softening, boiler scale remedy, softening water.Barium hydroxide octahydrate is used in the centromeric heterochromatin banding technique. It acts as a precursor to prepare barium titanate, barium sulfate, barium phosphate and barium sulfide. Further, it is used in analytical chemistry for the titration of weak acids especially organic acids. It is involved in the preparation of cyclopentanone, diacetone alcohol and D-Gulonic gamma-lactone. In addition to this, it finds application in ester hydrolysis such as dimethyl hendecanedioate and decarboxylation of amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12230-71-6
Formula molecolare BaH18O10
Molecular Weight (g/mol) 315.46
Numero MDL MFCD00149152
InChI Key ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium hydroxide octahydrate, unii-l5q5v03tbn, l5q5v03tbn, dihydroxybarium octahydrate, barium dihydroxide octahydrate, barium hydroxide octahydrate mi, barium hydroxide ba oh 2 , octahydrate, acmc-1an7p, barium hydroxide octa hydrate, barium hydroxide octa-hydrate
PubChem CID 17749109
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Ba++]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium hydroxide octahydrate
Punto di fusione 78°C
Nota nome For ACS analysis
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio >98.0%
Informazioni di solubilità Soluble in water and methanol. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in acetone.
IUPAC Name barium(2+);dihydroxide;octahydrate
Peso formulazione 315.48 (171.36 Anhydrous)
Grado Reagente ACS
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Densità 2.18
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium hydroxide octahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Barium hydroxide octahydrate