Learn More
Barium iodide hydrate, 95%
Codice prodotto. p-4781806
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11387098
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 015126.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Light Sensitive and Hygroscopic | CAS: 13718-50-8 | BaI2 | 391.14 g/mol
Useful in pyrotechnic devices. A reagent for facile synthesis of poly(phenylcarbyne).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13718-50-8
Formula molecolare BaI2
Molecular Weight (g/mol) 391.14
Numero MDL MFCD00003452
InChI Key SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name barium(2+) diiodide
SMILES [I-].[I-].[Ba++]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium iodide hydrate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 95%
Informazioni di solubilità Freely soluble in water. Soluble in alcohol and acetone
Peso formulazione 391.15 (Anhydrous)
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive