Learn More
Barium metaborate monohydrate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15472457
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 15472457
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045823.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19004-06-9
Formula molecolare B2BaH2O5
Molecular Weight (g/mol) 240.96
Numero MDL MFCD00046182
InChI Key JXOXZJCHHKIXMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo barium metaborate monohydrate, 2bo2.ba.h2o, barium 2+ ;oxido oxo borane;hydrate, barium 2+ hydrate dioxoborinate, barium 2+ ion hydrate dioxoborinate
PubChem CID 23165673
SMILES O.[Ba++].[O-]B=O.[O-]B=O
Specifica
Materiale o nome chimico Barium metaborate monohydrate
Punto di fusione >900°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 250 g
Formula lineare BaB2O4·H2O
Numero UN UN1564
IUPAC Name barium(2+) hydrate dioxoborinate
Peso formulazione 240.97 (222.96 Anhydrous)
Densità 3.35g/mL