Learn More
Barium molybdenum oxide, 99.9% (metals basis excluding Sr), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11389347
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11389347
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040205.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Electronic and optical equipment, pigment in paints and other protective coatings
Barium molybdenum oxide is used in electronic and optical equipment, pigment in paints and other protective coatings. It is also used as enamel of the adhesive products for iron's adhesion strong.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7787-37-3
Numero MDL MFCD00014182
Sinonimo Barium molybdate
Specifica
Materiale o nome chimico Barium molybdenum oxide
Punto di fusione ∼1600°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis excluding Sr)
Numero UN UN1564
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water and acids
Peso formulazione 297.28
Percent Purity 99.9%
Odore Odorless
Densità 4.98g/mL