Learn More
Barium oxalate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11352108
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11352108
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013009.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 516-02-9 | C2BaO4 | 225.345 g/mol
Barium oxalate, Puratronic isused as a green pyrotechnic colorant generally in specialized pyrotechnic compositions containing magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 516-02-9
Formula molecolare C2BaO4
Molecular Weight (g/mol) 225.345
Numero MDL MFCD00054429
InChI Key GXUARMXARIJAFV-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium oxalate, unii-54r8vvf8zk, ethanedioic acid, barium salt 1:1, barium 2+ ; oxalate, barium 2+ ion oxalate, 54r8vvf8zk, oxalic acid barium, barium 2+ oxalate ion, acmc-1b1e7, ethanedioic acid,barium salt 1:1
PubChem CID 68201
IUPAC Name barium(2+);oxalate
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Ba+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium oxalate
Punto di fusione 400°C (decomposition)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare BaC2O4
Numero UN UN1564
Indice di Merck 14,985
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 225.36
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic
Odore Odorless
Densità 2.658 g/mL