Learn More
Barium perchlorate trihydrate, Reagent Grade
Descrizione
Barium perchlorate, trihydrate, reagent is an extremely powerful oxidizing agent, and therefore commonly used in industry and pyrotechnics. It is also used in RPE-For analysis. It is used as an oxidizing agent, for gas drying, for ribonuclease determination and in the water analysis for sulfate titration with Thorin as indicator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Barium perchlorate trihydrate |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 250 g |
| Numero UN | UN1447 |
| Indice di Merck | 14,987 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water, methanol; Slightly soluble in ethanol, ethyl acetate, acetone; Insoluble in ether |
| Peso formulazione | 390.29 (336.24 Anhydrous) |
| Grado | Reagent |
| Indice di rifrazione | 1.533 |
| Densità | 2.74 g/mL |
Sicurezza e movimentazione
- Barium perchlorate trihydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Solido comburente Categoria 1
- H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: Barium perchlorate trihydrate