Learn More
Barium peroxide, anhydrous, 84% min
Codice prodotto. 11321539
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
5kg
Codice prodotto. 11321539
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014008.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1304-29-6 | BaO2 | 169.325 g/mol
Barium peroxide is a specialty product for proteomics research. It is a strong oxidizing agent. It is also used for bleaching in a variety of commercial applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1304-29-6
Formula molecolare BaO2
Molecular Weight (g/mol) 169.325
Numero MDL MFCD00003454
InChI Key ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo barium peroxide, barium dioxide, barium binoxide, barium superoxide, barium oxide, per, bario perossido di, bariumperoxid german, bariumperoxyde dutch, dioxyde de baryum french, barium peroxide ba o2
PubChem CID 14773
IUPAC Name barium(2+);peroxide
SMILES [O-][O-].[Ba+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium peroxide
Punto di fusione 450°C (decomposition)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 84%
Informazioni di solubilità Insoluble in water
Peso formulazione 169.34
Odore Odorless
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 4.96 g/cm3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.