Learn More
Barium rod, 22mm (0.9in) dia, 99+% (metals basis), Sr ∣<0.8%
Codice prodotto. p-7048300
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
Codice prodotto. 11331148
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010103.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Used as getter, in cathode ray tubes, thermionic emitter tubes and sodium vapor lamps | CAS: 7440-39-3 | Ba | 137.33 g/mol
Used as getter, in cathode ray tubes, thermionic emitter tubes and sodium vapor lamps
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-39-3
Formula molecolare Ba
Molecular Weight (g/mol) 137.33
Numero MDL MFCD00134031
InChI Key DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom
PubChem CID 5355457
ChEBI CHEBI:32595
IUPAC Name barium
SMILES [Ba]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium rod
Colore Gray
Nota nome 22mm (0.9 in.) dia.
Quantità 100 g
Odore Odorless
Peso ≈7.3cm/100g
Forma Rod
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1400
Percent Purity ≥99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sr ≤0.8%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium rod
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .