Learn More
Barium solution for ICP 1g/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Bottle |
| Nomi componenti o analita | Ba |
| Concentrazione | 1±0.2 g/L |
| Elemento | Ba |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid |
| Quantità | 500 mL |