Learn More
Barium sulfate, 98%, extra pure
Codice prodotto. p-4510174 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
500g
5kg
Codice prodotto. 10442031
Marca: Thermo Scientific Acros 222515000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Barium sulfate, 98%, BaO4S, CAS Number-7727-43-7, barite, baritop, barium sulfate, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast, 25kg, Passes test, < 0.3%, 97.5 to 100.5%, White, 4.5000g/mL, 231-784-4, 233.4, Extra Pure, 10ppm max., TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L | CAS: 7727-43-7 | BaO4S | 233.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7727-43-7
Formula molecolare BaO4S
Molecular Weight (g/mol) 233.38
Numero MDL MFCD00003455
InChI Key TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
SMILES [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Barium sulfate
Punto di fusione 1580.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 97.5 to 100.5%
Formula lineare BaSO4
Indice di Merck 15,99
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.0022g/L (18°C). Other solubilities: practically insoluble in diluted acids, soluble in hot conc. sulfuric acid, insoluble in ethanol
IUPAC Name barium(2+);sulfate
Peso formulazione 233.4
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro
Perdita alla combustione 2.0% (600°C) max.
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 4.5
Densità 4.5000g/mL